주요 문서
537233
Sigma-Aldrich
2,4-Difluorothiophenol
97%
동의어(들):
2,4-Difluorobenzenethiol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H4F2S
CAS Number:
Molecular Weight:
146.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.5235 (lit.)
bp
59 °C/20 mmHg (lit.)
density
1.29 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
fluoro
SMILES string
Fc1ccc(S)c(F)c1
InChI
1S/C6H4F2S/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
InChI key
BICHBFCGCJNCAT-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
120.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
49 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)