반응 적합성
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
Quality Level
라벨링 범위
1.4 mmol/g loading
표면적
500 m2/g
입자 크기
200-400 mesh
공극 크기
60 Å pore size
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=[SiH2].CCCNCCN
InChI
1S/C5H14N2.H2OSi/c1-2-4-7-5-3-6;1-2/h7H,2-6H2,1H3;2H2
InChI key
RTSSTXAEEVVOBI-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
애플리케이션
Metal Scavenger: Zn, Ni(II), Pb, Cd, and Hg
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable