Key Documents
546887
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-thiocyanatobenzothiazole
≥95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H5N3S2
CAS Number:
Molecular Weight:
207.28
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥95%
mp
194-197 °C (lit.)
SMILES string
Nc1nc2ccc(SC#N)cc2s1
InChI
1S/C8H5N3S2/c9-4-12-5-1-2-6-7(3-5)13-8(10)11-6/h1-3H,(H2,10,11)
InChI key
FVNSRFMQXKMHTQ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable