주요 문서
554146
Sigma-Aldrich
(6-Bromo-pyridin-2-yl)methanol
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H6BrNO
CAS Number:
Molecular Weight:
188.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
bp
246 °C (lit.)
mp
34-39 °C (lit.)
작용기
bromo
hydroxyl
SMILES string
OCc1cccc(Br)n1
InChI
1S/C6H6BrNO/c7-6-3-1-2-5(4-9)8-6/h1-3,9H,4H2
InChI key
XDDGKNRSCDEWBR-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)