solid
mp
147 °C (dec.) (lit.)
solubility
chlorinated solvents: soluble (including chloroform)
λmax
381 nm
형광
λex 383 nm; λem 419 nm in chloroform
일반 설명
Light-emitting polymer. Exhibits blue photo- and electroluminescence.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.