About This Item
Linear Formula:
ClCH2CH=CHB(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
120.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
≥95%
양식
solid
mp
110-113 °C (dec.) (lit.)
작용기
chloro
SMILES string
[H]\C(CCl)=C(\[H])B(O)O
InChI
1S/C3H6BClO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-2,6-7H,3H2/b2-1+
InChI key
JMTGSXGIIONQHI-OWOJBTEDSA-N
애플리케이션
- Reactant for Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)