주요 문서
556793
Sigma-Aldrich
2-Butyl-4-chloro-5-(hydroxymethyl)imidazole
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H13ClN2O
CAS Number:
Molecular Weight:
188.65
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
형태
solid
mp
147-151 °C (lit.)
작용기
chloro
hydroxyl
SMILES string
CCCCc1nc(Cl)c(CO)[nH]1
InChI
1S/C8H13ClN2O/c1-2-3-4-7-10-6(5-12)8(9)11-7/h12H,2-5H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
DXSZKDOOHOBZMT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)