About This Item
Linear Formula:
ClC6H3(F)I
CAS Number:
Molecular Weight:
256.44
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.6010 (lit.)
bp
234 °C (lit.)
작용기
chloro
fluoro
iodo
SMILES string
Fc1c(Cl)cccc1I
InChI
1S/C6H3ClFI/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3H
InChI key
MHRRZKUNYYQXTA-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.