주요 문서
561177
Sigma-Aldrich
2′-Benzoyl-2,4′-dichloroacetanilide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5COC6H3(Cl)NHCOCH2Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
308.16
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
119-123 °C (lit.)
작용기
amide
chloro
ketone
phenyl
SMILES string
ClCC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H11Cl2NO2/c16-9-14(19)18-13-7-6-11(17)8-12(13)15(20)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,18,19)
InChI key
HDXLZRWEZZFDKA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)