주요 문서
567183
Sigma-Aldrich
1-(2-Cyanophenyl)piperazine
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H13N3
CAS Number:
Molecular Weight:
187.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
refractive index
n20/D 1.5890 (lit.)
bp
314-315 °C (lit.)
density
1.115 g/mL
작용기
nitrile
SMILES string
N#Cc1ccccc1N2CCNCC2
InChI
1S/C11H13N3/c12-9-10-3-1-2-4-11(10)14-7-5-13-6-8-14/h1-4,13H,5-8H2
InChI key
FRICBZWJFIRJOB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
118.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
47.8 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)