분석
96%
refractive index
n20/D 1.5590 (lit.)
density
1.374 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
bromo
phenyl
SMILES string
BrC1CCN(CC1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H16BrNO2/c14-12-6-8-15(9-7-12)13(16)17-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12H,6-10H2
InChI key
BFWKSPOSMPKTSV-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)