주요 문서
574864
Sigma-Aldrich
Hydrogen peroxide-17O2 solution
≥2% in H2O, ≥90 atom % 17O
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
H217O2
Molecular Weight:
36.01
UNSPSC 코드:
51473503
동위원소 순도
≥90 atom % 17O
농도
≥2% in H2O
질량 이동
M+2
저장 온도
−20°C
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Flame over circleExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)