Key Documents
575828
Sigma-Aldrich
Poly(pyromellitic dianhydride-co-4,4′-oxydianiline), amic acid solution
15.0 wt. %±5 wt. % in NMP/aromatic hydrocarbons (80%/20% solvent ratio)
동의어(들):
Pyre-M.L.® RC-5057, Polyamic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C12H12N2O .C10H2O6)x
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
농도
15.0 wt. %±5 wt. % in NMP/aromatic hydrocarbons (80%/20% solvent ratio)
refractive index
n20/D 1.5120
점도
50-70 poise
solubility
H2O: 65-71 wt. %
density
1.090 g/mL at 25 °C
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
물리적 특성
Viscosity tends to decrease over time, this will not affect the product usage.
법적 정보
Pyre-M.L. is a registered trademark of Industrial Summit Technologies Corp.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
138.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
59 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter