About This Item
Linear Formula:
CuAg25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
추천 제품
양식
nanopowder
구성
Ag, ~97.5%
Cu, ~2.5%
입자 크기
<100 nm
SMILES string
[Cu].[Ag]
InChI
1S/Ag.Cu
InChI key
NEIHULKJZQTQKJ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Organically coated to promote dispersion in organic solvents.
법적 정보
Product of Engi-Mat Co.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable