About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)913CH213CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
202.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
추천 제품
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
양식
solid
bp
225 °C/100 mmHg (lit.)
mp
44-46 °C (lit.)
질량 이동
M+2
SMILES string
CCCCCCCCCC[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i11+1,12+1
InChI key
POULHZVOKOAJMA-ALQHTKJJSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
235.4 °F
Flash Point (°C)
113.00 °C
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.