주요 문서
588237
Sigma-Aldrich
Benzyl bromide-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C
동의어(들):
α-Bromotoluene-(phenyl-13C6)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13C6H5CH2Br
CAS Number:
Molecular Weight:
176.99
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
99% (CP)
bp
198-199 °C (lit.)
mp
-3--1 °C (lit.)
density
1.488 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+6
SMILES string
BrC[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H7Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
InChI key
AGEZXYOZHKGVCM-ZXJNGCBISA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
186.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
86 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)