주요 문서
590029
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-(methoxymethoxy)ethane
98%
동의어(들):
2-Bromoethyl methoxymethyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrCH2CH2OCH2OCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
169.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
refractive index
n20/D 1.480 (lit.)
bp
116-117 °C (lit.)
density
1.448 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
bromo
ether
SMILES string
COCOCCBr
InChI
1S/C4H9BrO2/c1-6-4-7-3-2-5/h2-4H2,1H3
InChI key
HRKGXDSPQAOGBB-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
148.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
64.44 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)