주요 문서
590614
Sigma-Aldrich
2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3SiCCC6H4CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
202.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
mp
48-53 °C (lit.)
작용기
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1ccccc1C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H14OSi/c1-14(2,3)9-8-11-6-4-5-7-12(11)10-13/h4-7,10H,1-3H3
InChI key
IROGCMISRBINQX-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)