주요 문서
59229
Sigma-Aldrich
Isophytol
≥97.0%
동의어(들):
3,7,11,15-Tetramethyl-1-hexadecen-3-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H40O
CAS Number:
Molecular Weight:
296.53
Beilstein:
1783243
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97.0%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.457 (lit.)
n20/D 1.457
bp
309 °C (lit.)
density
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
SMILES string
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C20H40O/c1-7-20(6,21)16-10-15-19(5)14-9-13-18(4)12-8-11-17(2)3/h7,17-19,21H,1,8-16H2,2-6H3
InChI key
KEVYVLWNCKMXJX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
343.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
173 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)