주요 문서
600164
Sigma-Aldrich
Methane-13C
10 atom % 13C
동의어(들):
13C Labeled methane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CH4
CAS Number:
Molecular Weight:
17.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
vapor density
0.55 (vs air)
동위원소 순도
10 atom % 13C
분자량
16.13 by atom % calculation (10 atom % 13C)
bp
−161 °C (lit.)
mp
−183 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
[13CH4]
InChI
1S/CH4/h1H4/i1+1
InChI key
VNWKTOKETHGBQD-OUBTZVSYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameGas cylinder
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-306.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-188 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)