주요 문서
600202
Sigma-Aldrich
Barium carbonate-13C
90 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Ba13CO3
CAS Number:
Molecular Weight:
198.33
Beilstein:
4826209
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142200
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
90 atom % 13C
분자량
198.23 by atom % calculation
mp
811 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
[Ba++].[O-][13C]([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ba/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2/i1+1;
InChI key
AYJRCSIUFZENHW-YTBWXGASSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)