주요 문서
602132
Sigma-Aldrich
Xenon-129Xe
70 atom %
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
129Xe
Molecular Weight:
128.90
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142001
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
70 atom %
양식
gas
질량 이동
M-3
SMILES string
[129Xe]
InChI
1S/Xe/i1-2
InChI key
FHNFHKCVQCLJFQ-YPZZEJLDSA-N
관련 카테고리
포장
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Gas cylinder
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Press. Gas Liquefied gas
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)