주요 문서
603384
Sigma-Aldrich
Carbon-13C dioxide
50 atom % 13C
동의어(들):
13C Labeled carbon dioxide, 13CO2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13CO2
CAS Number:
Molecular Weight:
45.00
Beilstein:
3087932
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352119
PubChem Substance ID:
vapor density
1.52 (vs air)
동위원소 순도
50 atom % 13C
mp
−78 °C (subl.) (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
O=[13C]=O
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i1+1
InChI key
CURLTUGMZLYLDI-OUBTZVSYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Gas cylinder
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Press. Gas Liquefied gas
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1