주요 문서
604011
Sigma-Aldrich
Glycolic acid-13C2
99 atom % 13C, 97% (CP)
동의어(들):
Hydroxyacetic acid-13C2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HO13CH213CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
78.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
51113400
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
97% (CP)
형태
solid
질량 이동
M+2
SMILES string
O[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)/i1+1,2+1
InChI key
AEMRFAOFKBGASW-ZDOIIHCHSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)