주요 문서
604461
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-butene-2-13C
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH=13C(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
71.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
99% (CP)
bp
35-38 °C (lit.)
mp
-134 °C (lit.)
density
0.671 g/mL (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
C\C=[13C](\C)C
InChI
1S/C5H10/c1-4-5(2)3/h4H,1-3H3/i5+1
InChI key
BKOOMYPCSUNDGP-HOSYLAQJSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-4.0 °F
Flash Point (°C)
-20 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)