About This Item
Linear Formula:
HO213C(13CH2)213CH(NH2)13CO2H
Molecular Weight:
152.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
추천 제품
동위원소 순도
99 atom % 13C
mp
185 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+5
SMILES string
N[13CH]([13CH2][13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
InChI key
WHUUTDBJXJRKMK-CVMUNTFWSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.