주요 문서
605077
Sigma-Aldrich
Boc-Ala-OH-2-13C
99 atom % 13C
동의어(들):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-alanine-2-13C, L-Alanine-2-13C, N-t-Boc derivative
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH313CH(NH-Boc)CO2H
Molecular Weight:
190.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
광학 활성
[α]20/D -23°, c = 2 in acetic acid
기술
bio NMR: suitable
mp
79-83 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Boc
질량 이동
M+1
SMILES string
C[13C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1/i5+1
InChI key
QVHJQCGUWFKTSE-IJPZVAHNSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)