주요 문서
605492
Sigma-Aldrich
D-Mannitol-13C6
99 atom % 13C, 99% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HO13CH2[13CH(OH)]413CH2OH
Molecular Weight:
188.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
99% (CP)
형태
solid
광학 활성
[α]25/D +141°, c = 0.4 in acidified ammonium molybdate
mp
167-170 °C (lit.)
질량 이동
M+6
SMILES string
O[13CH2][13C@@H](O)[13C@@H](O)[13C@H](O)[13C@H](O)[13CH2]O
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-CRWJSTOYSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)