주요 문서
605700
Sigma-Aldrich
Palmitic acid-5,6,7,8-13C4
99 atom % 13C, 99% (CP)
동의어(들):
Hexadecanoic-5,6,7,8-13C4 acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)7(13CH2)4(CH2)3CO2H
Molecular Weight:
260.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
분석
99% (CP)
형태
solid
mp
61-64 °C (lit.)
질량 이동
M+4
SMILES string
CCCCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]CCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i9+1,10+1,11+1,12+1
InChI key
IPCSVZSSVZVIGE-BMHINFNASA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)