주요 문서
606782
Sigma-Aldrich
Carbon-12C tetrafluoride
99.9 atom % 12C
동의어(들):
Tetrafluoromethane-12C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
12CF4
Molecular Weight:
87.99
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
설명
13C-depleted
동위원소 순도
99.9 atom % 12C
질량 이동
depleted
SMILES string
F[12C](F)(F)F
InChI
1S/CF4/c2-1(3,4)5/i1+0
InChI key
TXEYQDLBPFQVAA-IGMARMGPSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Gas cylinder
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Press. Gas Liquefied gas
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)