주요 문서
607401
Sigma-Aldrich
Acetic acid-13C2,d4
99 atom % 13C, 98 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CD313CO2D
CAS Number:
Molecular Weight:
66.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
51113400
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % D
분석
99% (CP)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
density
1.153 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+6
SMILES string
[2H]O[13C](=O)[13C]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1+1D3,2+1/hD
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-KXDICUDOSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
104.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
40 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)