주요 문서
608963
Sigma-Aldrich
L-Lysine-2-15N hydrochloride
98 atom % 15N
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2N(CH2)4CH(15NH2)CO2H·HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
183.64
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % 15N
Quality Level
분석
99% (CP)
양식
solid
광학 활성
[α]25/D +20.7°, c = 2 in 5 M HCl
기술
protein expression: suitable
mp
263-264 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
Cl.NCCCC[C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1/i8+1;
InChI key
BVHLGVCQOALMSV-WWQACITASA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)