주요 문서
609072
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe-OH-15N
98 atom % 15N, 99% (CP)
동의어(들):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-phenylalanine-15N, L-Phenylalanine-15N N-Fmoc derivative
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2CH(15NH-Fmoc)CO2H
Molecular Weight:
388.42
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % 15N
Quality Level
분석
99% (CP)
광학 활성
[α]20/D -37°, c = 1 in DMF
기술
bio NMR: suitable
mp
180-187 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
질량 이동
M+1
SMILES string
OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)[15NH]C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H21NO4/c26-23(27)22(14-16-8-2-1-3-9-16)25-24(28)29-15-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h1-13,21-22H,14-15H2,(H,25,28)(H,26,27)/t22-/m0/s1/i25+1
InChI key
SJVFAHZPLIXNDH-LJSUXKQBSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)