주요 문서
609099
Sigma-Aldrich
L-Threonine-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
동의어(들):
(2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid-15N, 15N Labeled L-threonine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH(OH)CH(15NH2)CO2H
Molecular Weight:
120.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
98 atom % 15N
Quality Level
분석
98% (CP)
양식
solid
광학 활성
[α]20/D −27.4°, c = 1 in H2O
기술
bio NMR: suitable
mp
256 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
C[C@@H](O)[C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1/i5+1
InChI key
AYFVYJQAPQTCCC-SZEKAKMSSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)