주요 문서
609102
Sigma-Aldrich
L-Aspartic-15N acid β-benzylester derivative
98 atom % 15N
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2O2CCH2CH(15NH2)CO2H
Molecular Weight:
224.22
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % 15N
질량 이동
M+1
저장 온도
−20°C
SMILES string
[15NH2][C@@H](CC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO4/c12-9(11(14)15)6-10(13)16-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1/i12+1
InChI key
VGALFAWDSNRXJK-ZNXOOWLZSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)