동위원소 순도
98 atom % 15N
mp
282 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
[15NH2]C(Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/i7+1
InChI key
HNDVDQJCIGZPNO-CDYZYAPPSA-N