About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H915N2NO2
Molecular Weight:
169.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
추천 제품
동위원소 순도
98 atom % 15N
농도
30% in H2O
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+2
SMILES string
Cc1c([15NH2])cc([15NH2])cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H9N3O2/c1-4-6(9)2-5(8)3-7(4)10(11)12/h2-3H,8-9H2,1H3/i8+1,9+1
InChI key
DFZSBQYOXAUYCB-IOOOXAEESA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.