문서
609722
Sigma-Aldrich
Carbon dioxide-18O2
85 atom % 18O
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18O2
CAS Number:
Molecular Weight:
48.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142200
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
85 atom % 18O
mp
-78 °C (subl.) (lit.)
질량 이동
M+4
SMILES string
[18O]=C=[18O]
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i2+2,3+2
InChI key
CURLTUGMZLYLDI-FTOQCNSHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.