주요 문서
612545
Supelco
Gadolinium(III) chloride solution
NMR reference standard, 1 mg/mL in D2O (99.9 atom % D), water 1 %, DSS 0.1 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
GdCl3
CAS Number:
Molecular Weight:
263.61
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
NMR reference standard
analytical standard
Quality Level
구성
DSS, 0.1%
water, 1%
농도
1 mg/mL in D2O (99.9 atom % D)
기술
NMR: suitable
NMR 튜브 크기
5 mm × 8 in.
형식
single component solution
SMILES string
Cl[Gd](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Gd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
MEANOSLIBWSCIT-UHFFFAOYSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
특징 및 장점
Gradient shimming
수량
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Each pack contains 10 tubes.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)