주요 문서
612979
Supelco
Chloroform solution
NMR reference standard, 1% in acetone-d6 (99,9 atom % D), TMS 0.1 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
NMR reference standard
Quality Level
구성
TMS, 0.1%
농도
1% in acetone-d6 (99,9 atom % D)
기술
NMR: suitable
NMR 튜브 크기
5 mm × 8 in.
형식
single component solution
SMILES string
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
1H line shape
수량
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
1.4 °F
Flash Point (°C)
-17 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)