문서
613657
Sigma-Aldrich
2,6-Lutidine-(dimethyl-d6)
98 atom % D
동의어(들):
2,6-Dimethyl-d6-pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7D6H3N
CAS Number:
Molecular Weight:
113.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
bp
143-145 °C
density
0.971 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])c1cccc(n1)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H9N/c1-6-4-3-5-7(2)8-6/h3-5H,1-2H3/i1D3,2D3
InChI key
OISVCGZHLKNMSJ-WFGJKAKNSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
98.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
37 °C - closed cup