주요 문서
614025
Sigma-Aldrich
Bisphenol A-(diphenyl-d8)
98 atom % D, 99% (CP)
동의어(들):
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl-d4)propane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15D8H8O2
CAS Number:
Molecular Weight:
236.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
분석
99% (CP)
양식
solid
기술
mass spectrometry (MS): suitable
bp
220 °C/4 mmHg (lit.)
mp
157-159 °C (lit.)
질량 이동
M+8
SMILES string
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1O)C(C)(C)c2c([2H])c([2H])c(O)c([2H])c2[2H]
InChI
1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3/i3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
InChI key
IISBACLAFKSPIT-UWAUJQNOSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)