주요 문서
614416
Sigma-Aldrich
1,2-Propane-d6-diol
98 atom % D
동의어(들):
Propylene-d6 glycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CD3CD(OH)CD2OH
Molecular Weight:
82.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
분석
99% (CP)
bp
187 °C (lit.)
mp
-60 °C (lit.)
density
1.118 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(O)C([2H])([2H])O
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D
InChI key
DNIAPMSPPWPWGF-LIDOUZCJSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
217.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
103.00 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)