주요 문서
614556
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2-methylpropane-d9
98 atom % D
동의어(들):
tert-Butyl bromide-d9
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CD3)3CBr
CAS Number:
Molecular Weight:
146.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
분석
99% (CP)
bp
72-74 °C (lit.)
mp
-20 °C (lit.)
density
1.295 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+9
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C(Br)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H9Br/c1-4(2,3)5/h1-3H3/i1D3,2D3,3D3
InChI key
RKSOPLXZQNSWAS-GQALSZNTSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
60.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
16 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)