주요 문서
616842
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene-1,2-d2)
98 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CHDCHD)n
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
동위원소 순도
98 atom % D
형태
solid
mp
130-145 °C (lit.)
질량 이동
M+2 (per repeating unit)
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)