주요 문서
617261
Sigma-Aldrich
Dipentyl phthalate-3,4,5,6-d4
98 atom % D, 99% (CP)
동의어(들):
Di-n-pentyl phthalate-d4
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18D4H22O4
CAS Number:
Molecular Weight:
310.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
분석
99% (CP)
bp
342 °C
density
1.036 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+4
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCCC)c(c1[2H])C(=O)OCCCCC
InChI
1S/C18H26O4/c1-3-5-9-13-21-17(19)15-11-7-8-12-16(15)18(20)22-14-10-6-4-2/h7-8,11-12H,3-6,9-10,13-14H2,1-2H3/i7D,8D,11D,12D
InChI key
IPKKHRVROFYTEK-CXRURWBMSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
244.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
118 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)