주요 문서
631248
Sigma-Aldrich
5-Chlorobenzimidazole
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H5ClN2
CAS Number:
Molecular Weight:
152.58
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
eCl@ss:
32151902
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
형태
solid
mp
118-122 °C (lit.)
작용기
chloro
SMILES string
Clc1ccc2[nH]cnc2c1
InChI
1S/C7H5ClN2/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-4H,(H,9,10)
InChI key
NKLOLMQJDLMZRE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)