주요 문서
632686
Sigma-Aldrich
4-Fluorophenylboronic acid neopentylglycol ester
97%
동의어(들):
2-(4-Fluorophenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H14BFO2
CAS Number:
Molecular Weight:
208.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
64-68 °C (lit.)
작용기
fluoro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1(C)COB(OC1)c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C11H14BFO2/c1-11(2)7-14-12(15-8-11)9-3-5-10(13)6-4-9/h3-6H,7-8H2,1-2H3
InChI key
GWWSSPCPSWVJRZ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)