주요 문서
632945
Sigma-Aldrich
(4-Fluorophenyl)thiourea
97%
동의어(들):
1-(4-Fluorophenyl)-2-thiourea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H4NHCSNH2
CAS Number:
Molecular Weight:
170.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
163-167 °C (lit.)
작용기
amine
fluoro
thiourea
SMILES string
NC(=S)Nc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H7FN2S/c8-5-1-3-6(4-2-5)10-7(9)11/h1-4H,(H3,9,10,11)
InChI key
BRWKXKNZRVALNZ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)