주요 문서
63407
Sigma-Aldrich
Methyl malonate monoamide
≥97.0% (HPLC)
동의어(들):
Methyl carbamoylacetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NH2COCH2COOCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
117.10
Beilstein:
2237801
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97.0% (HPLC)
양식
solid
mp
39-44 °C
작용기
amide
ester
SMILES string
COC(=O)CC(N)=O
InChI
1S/C4H7NO3/c1-8-4(7)2-3(5)6/h2H2,1H3,(H2,5,6)
InChI key
LSNSJCKGQREPDW-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)